Imprimer
Cyclohexane 99+% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur. pour la spectroscopie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
406025000 406020025
ACRO406025000EA 86.3 EUR
ACRO406025000 ACRO406020025
Cyclohexane 99+% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur. pour la spectroscopie
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 81 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 6,5 °C
Densité: 0,77 g/cm³
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
Boiling point 79 to 81 °C
Density (20/20 °C) 0.779 to 0.780
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test