Cyclohexane, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₂ Point d'ébullition: 81 °C (760 mmHg) Point de fusion: 6,5 °C Densité: 0,77 g/cm³ Point éclair: –18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003814 Numéro CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Indice Merck: 13,02752 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.4 % |
Acidity | ≤0.001 meq/g |