Imprimer
Cyclopentanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15249.0F A15249.AE A15249.AP
A15249.0FEA 407 EUR
A15249.0F A15249.AE A15249.AP
Cyclopentanol ≥99%
Cyclopentanol
Purity: 99% CAS No.: 96-41-3 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4530 Odour: Unpleasant Melting Point: -19° Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 1900556 Merck Reference: 14,2742 UN No.: 2244 MDL No.: MFCD00001363
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 139…141 °C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0,950
Point éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001363
Numéro CAS: 96-41-3
EINECS: 202-504-8
UN: 2244
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,2742