Cyclobutanol 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₈O Point d'ébullition: 123…124 °C (733 mmHg) Densité: 0,921 g/cm³ Point éclair: 21 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001318 Numéro CAS: 2919-23-5 EINECS: 220-858-1 UN: 1987 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |