Imprimer
Cyclopropylamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aminocyclopropane
154880100 154880500 154882500
ACRO154880100EA 52.8 EUR
ACRO154880100 ACRO154880500 ACRO154882500
Cyclopropylamine 99%
Cyclopropylamine
Formule: C₃H₇N
Point d'ébullition: 49…50 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,824 g/cm³
Point éclair: –25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001301
Numéro CAS: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Volatile liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99 %
Titration with HCl 99.0 to 101.0 %