Imprimer
Cyclohexylamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aminocyclohexane
111280010 111280025 111282500 111280100
ACRO111280010EA 53.4 EUR
ACRO111280010 ACRO111280025 ACRO111282500 ACRO111280100
Cyclohexylamine 99%
Cyclohexylamine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 133…134 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 0,8665 g/cm³
Point éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001486
Numéro CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,02758
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %