Imprimer
VWR®, Bains en acier inoxydable avec contrôleur de température MX
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
462-0213EA 2760 EUR
462-0213 462-0212 462-0211
VWR®, Bains en acier inoxydable avec contrôleur de température MX
Bains Bains-marie à circulation
Bains en acier inoxydable avec contrôleur de température MX facile d’utilisation avec trois boutons de commande et des messages à l’écran.
  • Grand écran LCD EasyView™ avec alarme ou icônes de pannes et invites et menus en anglais
  • Limites de températures élevées et basses et alarmes de faible niveau de liquide réglables par l’utilisateur
  • Pompe à pression à vitesse unique
  • Protection intégrale de la pompe et de la résistance chauffante
  • Étalonnage à un point
Capacité de pompe max.:
11,9 L/min, 120 mbar
RT = Ambient
La commande à glissière pratique permet de régler facilement le débit. Les bains peuvent être utilisés pour la circulation externe. Le pont de contrôleur, fabriqué en DuraTop™ résistant aux produits chimiques, s’enlève facilement pour nettoyer le réservoir.
Les modèles de 10 et 20 litres ont une ouverture avec couvercle pour le serpentin de refroidissement en option, idéal pour les points de consigne proches de la température ambiante.
Certifications: Conformes à la norme DIN 12876-1, classe de sécurité I
Informations de livraison: Fournis avec un couvercle.