Imprimer
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
110920050 110920250
ACRO110920050EA 75.2 EUR
ACRO110920050 ACRO110920250
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique 99%
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique
Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 663 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001325
Numéro CAS: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.1 % (50 °C)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Clarity of solution (5 w/v% aq. soln.) clear