Imprimer
Acide 1-aminocyclopentanecarboxylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 1-aminocyclopentane-1-carboxylique
B22179.03 B22179.06 B22179.14
B22179.03EA 35.4 EUR
B22179.03 B22179.06 B22179.14
Acide 1-aminocyclopentanecarboxylique ≥97%
Acide 1-aminocyclopentanecarboxylique
Purity: 97+% CAS No.: 52-52-8 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: ca 320° dec. Beilstein Reference: 636626 Merck Reference: 14,2734 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00001381
Formule: C₆H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 129.16 g/mol
Point d'ébullition: 254
Point de fusion: ∼ 320 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001381
Numéro CAS: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,02763