Imprimer
Acide cyclopropanecarboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14215.0B A14215.18 A14215.30
A14215.0BEA 561 EUR
A14215.0B A14215.18 A14215.30
Acide cyclopropanecarboxylique ≥98%
Acide cyclopropanecarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 1759-53-1 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4390 Melting Point: 5° Boiling Point: 182-184° Beilstein Reference: 969839 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00001287
Formule: C₄H₆O₂
Point d'ébullition: 182…184 °C
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,086
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001287
Numéro CAS: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8,II