Imprimer
Acide cyclopropanecarboxylique 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO111621000EA 179 EUR
ACRO111621000 ACRO111620250 ACRO111620050
Acide cyclopropanecarboxylique 98%
Acide cyclopropanecarboxylique
Formule: C₄H₆O₂
Poids moléculaire: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,085 g/cm³
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001287
Numéro CAS: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorbance ≤0.2 (270nm, 1g/100ml cyclohexane)
Composition of fatty acids:
Composition 7.5 to 20.0 % (Palmitic acid)
Composition 0.3 to 3.5 % (Palmitoleic acid)
Composition 0.5 to 5.0 % (Stearic acid)
Composition 55.0 to 83.0 % (Oleic acid)
Composition 2.5 to 21.0 % (Linoleic acid)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤20.0 meq O2/kg