Imprimer
Acide cyclopentanecarboxylique 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
111490250 111491000
ACRO111490250EA 111 EUR
ACRO111490250 ACRO111491000
Acide cyclopentanecarboxylique 98+%
Acide cyclopentanecarboxylique
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,05 g/cm³
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001371
Numéro CAS: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %