Acide cyclohexanecarboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hexahydrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 98-89-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 970529
Merck Reference: 14,2724
MDL No.: MFCD00001461
Formule:
C₇H₁₂O₂ Poids moléculaire: 128.17 g/mol Point d'ébullition: 231…233 °C Point de fusion: 29…32 °C Densité: 1.048 Point éclair: 118 °C (244 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001461 Numéro CAS: 98-89-5 EINECS: 202-711-3 |