Imprimer
Acide cyclohexanecarboxylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexahydrobenzoic acid
146560010 146560250 146561000 146565000
ACRO146560010EA 272 EUR
ACRO146560010 ACRO146560250 ACRO146561000 ACRO146565000
Acide cyclohexanecarboxylique 98%
Acide cyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1,03 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001461
Numéro CAS: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Fused crystalline solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Elemental Analysis 9.71 to 10.21 % N