Imprimer
1,3-Cyclopentanedione ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cyclopentane-1,3-dione
L10336.03 L10336.06
L10336.03EA 64.1 EUR
L10336.03 L10336.06
1,3-Cyclopentanedione ≥98%
1,3-Cyclopentanedione
Purity: 98% CAS No.: 3859-41-4 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Melting Point: 151-153° Beilstein Reference: 1362728
Formule: C₅H₆O₂
Poids moléculaire: 98.1 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001405
Numéro CAS: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8