Imprimer
1,3-Cyclopentanedione 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cyclopentane-1,3-dione
175720050 175720250
ACRO175720050EA 174 EUR
ACRO175720050 ACRO175720250
1,3-Cyclopentanedione 99%
1,3-Cyclopentanedione
Formule: C₅H₆O₂
Poids moléculaire: 98.1 g/mol
Point de fusion: 148…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001405
Numéro CAS: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %