Imprimer
1,2-Cyclohexanedione 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111160100 111160500 111162500
ACRO111160100EA 171 EUR
ACRO111160100 ACRO111160500 ACRO111162500
1,2-Cyclohexanedione 98%
1,2-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
Poids moléculaire: 112.13 g/mol
Point d'ébullition: 193…195 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 35…38 °C
Numéro MDL: MFCD00001648
Numéro CAS: 765-87-7
EINECS: 212-155-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %