Cyclopentanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₈O Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa) Point de fusion: –58 °C Densité: 0,941 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 31 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001409 Numéro CAS: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN: 2245 ADR: 3,III Indice Merck: 13,02771 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | -58 °C |
Molar Mass | 84.11 g/mol |
Boiling Point | 131 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 11.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 27 °C |
Explosion Limit | 1.6 - 10.8 %(V) |
Density | 0.95 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 445 °C |
Hill Formula | C5H8O |