Cyclooctanone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₄O Point d'ébullition: 195…197 °C (760 mmHg) Point de fusion: 39…44 °C Densité: 0,95 g/cm³ Point éclair: 74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001754 Numéro CAS: 502-49-8 EINECS: 207-940-2 UN: 1759 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.50 % |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |