Cyclohexanone 99,0 zA
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Warning
|
Synonyme(s):
Pimelic Ketone
Formule:
C₆H₁₀(=O) Poids moléculaire: 98.14 g/mol Point d'ébullition: 155.6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –31 °C Densité: 0.9478 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 43 Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00001625 Numéro CAS: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3 III REACH: 01-2119453616-35 Indice Merck: 13,02755 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.005 meq/g |
Boiling point | 154.5 - 156.5 °C |
Density (20/4) | 0.946 - 0.948 |
Indice de réfraction (20°C) | 1.449 - 1.451 |
Viscosity (25°C) | 1.92 - 2.2 mPa·s |
Cyclohexanol | Max. 0.5 % |
Water | Max. 0.2 % |