Imprimer
Cyclohexanone, EMPLURA®, extra_pure, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pimelic Ketone
MQ200
1.02888.1000 1.02888.2500 1.02888.6010 1.02888.9191 1.02888.6025
1.02888.1000EA 136 EUR
1.02888.1000 1.02888.2500 1.02888.6010 1.02888.9191 1.02888.6025
Cyclohexanone, EMPLURA®, extra_pure, Supelco®
Cyclohexanone
Formule: C₆H₁₀(=O)
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 155.6
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001625
Numéro CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3 III
REACH: 01-2119453616-35
Indice Merck: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM