Cyclobutanone 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₆O Point d'ébullition: 99 °C (760 mmHg) Point de fusion: –50,9 °C Densité: 0,93 g/cm³ Point éclair: 10 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001332 Numéro CAS: 1191-95-3 EINECS: 214-745-6 UN: 1224 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |