Imprimer
2,6-Diméthylquinoléine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23934.06 B23934.14
B23934.06EA 71.4 EUR
B23934.06 B23934.14
2,6-Diméthylquinoléine ≥98%
2,6-Diméthylquinoléine
Purity: 98% CAS No.: 877-43-0 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Melting Point: 56-58° Boiling Point: 266-267° MDL No.: MFCD00006762
Formule: C₁₁H₁₁N
Point d'ébullition: 266…267 °C
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006762
Numéro CAS: 877-43-0
EINECS: 212-891-5