Imprimer
2,4-Diméthylquinoléine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L08348.MC L08348.ME
L08348.MCEA 41.6 EUR
L08348.MC L08348.ME
2,4-Diméthylquinoléine 95%
2,4-Diméthylquinoléine
Purity: 95% CAS No.: 1198-37-4 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 114230 MDL No.: MFCD00006760
Formule: C₁₁H₁₁N
Point d'ébullition: 264…265 °C
Densité: 1,060
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006760
Numéro CAS: 1198-37-4
EINECS: 214-832-9