Imprimer
8-Méthylquinoléine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L03288.06 L03288.14
L03288.06EA 54.5 EUR
L03288.06 L03288.14
8-Méthylquinoléine ≥97%
8-Méthylquinoléine
Purity: 97+% CAS No.: 611-32-5 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.6150 Odour: Unpleasant Melting Point: -80° Boiling Point: 134-136°/25mm Beilstein Reference: 111340 MDL No.: MFCD00006810
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 134…136 °C (25 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,074
Point éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006810
Numéro CAS: 611-32-5
EINECS: 210-264-0