Imprimer
8-Méthylquinoléine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
303620250 303620050
ACRO303620250EA 215 EUR
ACRO303620250 ACRO303620050
8-Méthylquinoléine 97%
8-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,05 g/cm³
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006810
Numéro CAS: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %