6-Méthylquinoléine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 91-62-3
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₉N Point d'ébullition: 257…259 °C Point de fusion: –22 °C Densité: 1,066 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006804 Numéro CAS: 91-62-3 EINECS: 202-084-6 |