Imprimer
6-Méthylquinoléine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
295141000 295140250 295140050
ACRO295141000EA 260 EUR
ACRO295141000 ACRO295140250 ACRO295140050
6-Méthylquinoléine 98%
6-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 256…260 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -22,2 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Point éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006804
Numéro CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %