Imprimer
2-Méthylquinoléine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methylquinoline
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.05805.0100 8.05805.0250
8.05805.0100EA 83.6 EUR
8.05805.0100 8.05805.0250
2-Méthylquinoléine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Poids moléculaire: 143.19 g/mol
Point d'ébullition: 247.6
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.0585 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 79
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006756
Numéro CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Indice Merck: 12,08228
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -2 °C
Molar Mass 143.18 g/mol
Boiling Point 246.9 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.6126 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)