2-Méthylquinoléine 95+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉N Point d'ébullition: 248 °C (760 mmHg) Point de fusion: –2 °C Densité: 1,058 g/cm³ Point éclair: 79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006756 Numéro CAS: 91-63-4 EINECS: 202-085-1 Indice Merck: 12,08228 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to brown-yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6080 to 1.6130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % |
Hydroxyl value | 25 to 32 mg KOH/g |