Imprimer
2-Méthyl-8-nitroquinoléine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L03006.03 L03006.06
L03006.03EA 16.9 EUR
L03006.03 L03006.06
2-Méthyl-8-nitroquinoléine ≥98%
2-Méthyl-8-nitroquinoléine
Purity: 98% CAS No.: 881-07-2 Molecular Formula: C10H8N2O2 Formula Weight: 188.19 Odour: Odourless Melting Point: 136-139° Beilstein Reference: 145077 MDL No.: MFCD00006764
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 136…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006764
Numéro CAS: 881-07-2
EINECS: 212-919-6