Imprimer
Quinoléine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43225.18 43225.A1 43225.30
43225.18EA 42.8 EUR
43225.18 43225.A1 43225.30
Quinoléine ≥98%
Quinoléine
Purity: 98% CAS No.: 91-22-5 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 101°(214°F) Physical Form: Liquid Density: 1.090 Refractive Index: 1.6260 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Colourless to pale yellow pH: 7.3 Melting Point: -15° Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 107477 Merck Reference: 14,8068 UN No.: 2656 MDL No.: MFCD00006736
Formule: C₉H₇N
Point d'ébullition: 237 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,090
Point éclair: 101 °C (214 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006736
Numéro CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,8068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM