Imprimer
Quinoléine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
221140050 221141000 221145000 221140025
ACRO221140050EA 61.8 EUR
ACRO221140050 ACRO221141000 ACRO221145000 ACRO221140025
Quinoléine 99%
Quinoléine
Formule: C₉H₇N
Poids moléculaire: 129.16 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.095 g/cm³
Point éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006736
Numéro CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %