Imprimer
2,4-Quinoléinediol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20747.06 B20747.14
B20747.06EA 29.9 EUR
B20747.06 B20747.14
2,4-Quinoléinediol ≥97%
2,4-Quinoléinediol
Purity: 97% CAS No.: 86-95-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 300° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 129767 MDL No.: MFCD00006744
Formule: C₉H₇NO₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006744
Numéro CAS: 86-95-3
EINECS: 201-711-0