8-Quinoléinol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₉H₇NO Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa) Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006807 Numéro CAS: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,04869 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.56 g/l (20 °C) |
Melting Point | 72.5 - 74.0 °C |
Molar Mass | 145.16 g/mol |
Boiling Point | 267 °C (1013 hPa) |