Imprimer
6-Quinoléinol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Quinolin-6-ol, 6-Hydroxyquinoline
364930250 364931000
ACRO364930250EA 165 EUR
ACRO364930250 ACRO364931000
6-Quinoléinol 98%
6-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047611
Numéro CAS: 580-16-5
EINECS: 209-454-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥97.5 %