Imprimer
4-Quinoléinol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
A15859.03 A15859.06 A15859.09
A15859.03EA 36 EUR
A15859.03 A15859.06 A15859.09
4-Quinoléinol ≥98%
4-Quinoléinol
Purity: 98% CAS No.: 611-36-9 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 201-205° Beilstein Reference: 1524969
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 201…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006777
Numéro CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2