Imprimer
Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11736.06 A11736.14 A11736.22
A11736.06EA 35.6 EUR
A11736.06 A11736.14 A11736.22
Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle ≥98%
Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle
Purity: 98% CAS No.: 5263-87-6 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6250 Melting Point: 17-20° Boiling Point: 141-145°/15mm Beilstein Reference: 115244 MDL No.: MFCD00006800
Formule: C₁₀H₉NO
Point d'ébullition: 141…145 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 17…20 °C
Densité: 1,152
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006800
Numéro CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2