Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉NO Point d'ébullition: 193 °C (50 mmHg) Point de fusion: 18…20 °C Densité: 1,152 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006800 Numéro CAS: 5263-87-6 EINECS: 226-077-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to pink to purple to brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |