8-Nitroquinoléine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 607-35-2
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 135178
Formule:
C₉H₆N₂O₂ Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa) Point de fusion: 86…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006806 Numéro CAS: 607-35-2 EINECS: 210-135-9 |