8-Aminoquinoléine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Quinoleine-8-ylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 578-66-5
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 174°/26mm
MDL No.: MFCD00006809
Formule:
C₉H₈N₂ Point d'ébullition: 174 °C (26 mmHg) Point de fusion: 63…67 °C Densité: 1,337 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006809 Numéro CAS: 578-66-5 EINECS: 209-427-9 |