6-Aminoquinoléine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Quinoleine-6-ylamine
Purity: 98%
CAS No.: 580-15-4
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Odour: Odourless
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 146°/0.3mm
Beilstein Reference: 113320
MDL No.: MFCD00006803
Formule:
C₉H₈N₂ Point d'ébullition: 146 °C (0,3 mmHg) Point de fusion: 115…119 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006803 Numéro CAS: 580-15-4 EINECS: 209-453-0 |