Imprimer
3-Aminoquinoléine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Quinoleine-3-ylamine
A16592.03 A16592.06 A16592.14
A16592.03EA 31.8 EUR
A16592.03 A16592.06 A16592.14
3-Aminoquinoléine 98%
3-Aminoquinoléine
Purity: 98% CAS No.: 580-17-6 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 113317
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006772
Numéro CAS: 580-17-6
EINECS: 209-455-1