Imprimer
4,7-Dichloroquinoléine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
113750250 113751000 113750050
113750250.EA 52.8 EUR
113750250. 113751000. 113750050.
4,7-Dichloroquinoléine 98%
4,7-Dichloroquinoléine
Formule: C₉H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 148 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 84…86 °C
Point éclair: 164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006774
Numéro CAS: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %