Imprimer
Acide 2-quinoléinecarboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide quinoléine-2-carboxylique
A10192.06 A10192.14 A10192.22
A10192.06EA 58.4 EUR
A10192.06 A10192.14 A10192.22
Acide 2-quinoléinecarboxylique ≥98%
Acide 2-quinoléinecarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 93-10-7 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 126322 Merck Reference: 14,8046 MDL No.: MFCD00006752
Formule: C₁₀H₇NO₂
Poids moléculaire: 173.17 g/mol
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006752
Numéro CAS: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Indice Merck: 12,08227