Imprimer
5-Bromoquinoleine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19634.03 L19634.MD L19634.14 L19634.06
L19634.03EA 32.2 EUR
L19634.03 L19634.MD L19634.14 L19634.06
5-Bromoquinoleine ≥97%
5-Bromoquinoleine
Purity: 97% CAS No.: 4964-71-0 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Melting Point: 44-48° Boiling Point: 105-107°/1mm MDL No.: MFCD00234481
Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 105…107 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234481
Numéro CAS: 4964-71-0