3-Bromoquinoleine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 5332-24-1
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Flash Point:
Formule:
C₉H₆BrN Point d'ébullition: 274…276 °C Point de fusion: 13…15 °C Densité: 1,533 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006767 Numéro CAS: 5332-24-1 EINECS: 226-237-1 |