Imprimer
(1S)-(-)-α-Pinène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18405.0100 8.18405.0500
8.18405.0100EA 25.9 EUR
8.18405.0100 8.18405.0500
(1S)-(-)-α-Pinène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064145
Numéro CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,07599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -62 °C
Molar Mass 136.23 g/mol
Boiling Point 155 - 156 °C
Vapor Pressure 5 hPa (25 °C)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid