Imprimer
(1S)-(-)-α-Pinène mélange d'énantiomères ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L04759.18 L04759.30
L04759.18EA 29.4 EUR
L04759.18 L04759.30
(1S)-(-)-α-Pinène mélange d'énantiomères ≥98%
(1S)-(-)-α-Pinène
Purity: 98% CAS No.: 7785-26-4 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.24 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4650 Melting Point: -64° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1903790 Merck Reference: 14,7445 Optical Rotation: -42° (neat) UN No.: 2368 MDL No.: MFCD00064145
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 154…156 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,856
Point éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064145
Numéro CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,7445