Imprimer
(1S)-(-)-α-Pinène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
131270050 131272500 131275000 131270025
ACRO131270050EA 29 EUR
ACRO131270050 ACRO131272500 ACRO131275000 ACRO131270025
(1S)-(-)-α-Pinène 98%
(1S)-(-)-α-Pinène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 155…156 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,8595 g/cm³
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064145
Numéro CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,07599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Specific gravity (20°C) 0.858 to 0.861
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (Neat)